Resveratrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: trans-3,4,5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(4-Hydroxystyryl)benzene-1,3-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
R5010-100MG R5010-500MG
SIALR5010-100MGEA 229 EUR
SIALR5010-100MG SIALR5010-500MG
Resveratrol, Sigma-Aldrich®
Resveratrol
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Molecular Weight: 228,25 g/mol
Schmelzpunkt: 260 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00133799
CAS-Nummer: 501-36-0
Merck Index: 12,08326