1,1-Diphenylethylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: asym. Diphenylethylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D206806-10G D206806-25G D206806-5G
SIALD206806-10GEA 73.9 EUR
SIALD206806-10G SIALD206806-25G SIALD206806-5G
1,1-Diphenylethylen, Sigma-Aldrich®
1,1-Diphenylethylen
Formel: (C₆H₅)₂CCH₂
Molecular Weight: 180.25 g/mol
Siedepunkt: 270
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008583
CAS-Nummer: 530-48-3
EINECS: 208-482-6
Merck Index: 13,03355
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef9e2a018fc6e0a147414e06d2cdd5b51e949db2&vid=23a75fa0969db1a09c065b9fced36b49bc2d26df&prid=web&clid=SAPDAM