cis-Stilben ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
cis-1,2-Diphenylethen, Isostilben, cis-1,2-Diphenylethylen
A11924.03
A11924.06
A11924.14
A11924.03EA
32.4
EUR
A11924.03
A11924.06
A11924.14
cis-Stilben ≥97%
cis-Stilben
Purity: 97%
CAS No.: 645-49-8
Molecular Formula: C14H12
Formula Weight: 180.25
Flash Point:
Formel:
(C₆H₅)CHCH(C₆H₅) Molecular Weight: 180.25 g/mol Siedepunkt: 307 °C Schmelzpunkt: 1…2 °C Dichte: 1.04 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004788 CAS-Nummer: 645-49-8 EINECS: 211-445-7 Merck Index: 12,08972 |