cis-Stilben, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: cis-1,2-Diphenylethen, Isostilben, cis-1,2-Diphenylethylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
S4808-10G S4808-1G S4808-5G
SIALS4808-10GEA 203 EUR
SIALS4808-10G SIALS4808-1G SIALS4808-5G
cis-Stilben, Sigma-Aldrich®
cis-Stilben
Formel: (C₆H₅)CHCH(C₆H₅)
Molecular Weight: 180.25 g/mol
Siedepunkt: 307
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004788
CAS-Nummer: 645-49-8
EINECS: 211-445-7
Merck Index: 12,08972