trans-Stilben 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: trans-1,2-Diphenylethen, trans-1,2-Diphenylethylen
161041000 161045000
ACRO161041000EA 91.1 EUR
ACRO161041000 ACRO161045000
trans-Stilben 96%
trans-Stilben
Formel: C₁₄H₁₂
Molecular Weight: 180.25 g/mol
Siedepunkt: 305…307 °C (744 mmHg)
Schmelzpunkt: 122…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064300
CAS-Nummer: 103-30-0
EINECS: 203-098-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08972
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52acf17325a810eecda8f5a4d795a5b31a1f6434&vid=6d95185bf3c5a4ec46f2df78329eb0b669b2b255&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
HPLC ≥95 %