trans-Stilben, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: trans-1,2-Diphenylethen, trans-1,2-Diphenylethylen

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

139939-100G 139939-25G
SIAL139939-100GEA 161 EUR
SIAL139939-100G SIAL139939-25G
trans-Stilben, Sigma-Aldrich®
trans-Stilben
Formel: C₁₄H₁₂
Molecular Weight: 180,25 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…124 °C
Dichte: 0,9707 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064300
CAS-Nummer: 103-30-0
EINECS: 203-098-5
Merck Index: 12,08972
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52acf17325a810eecda8f5a4d795a5b31a1f6434&vid=6d95185bf3c5a4ec46f2df78329eb0b669b2b255&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR