1-Chlor-4-ethinylbenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Chlorphenyl)acetylen, 1-Ethinyl-4-chlorbenzol, (4-Chlorphenyl)ethin
377060010 377062500
ACRO377060010EA 135 EUR
ACRO377060010 ACRO377062500
1-Chlor-4-ethinylbenzol 98%
1-Chlor-4-ethinylbenzol
Formel: C₈H₅Cl
Molecular Weight: 136.58 g/mol
Siedepunkt: 79…82 °C (23 mmHg)
Schmelzpunkt: 43…47 °C
Flammpunkt: 10 °C
MDL: MFCD00191917
CAS-Nummer: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %