1-Fluor-4-ethinylbenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Fluorphenyl)acetylen, 1-Ethinyl-4-fluorbenzol, (4-Fluorphenyl)ethin
371370010
371370050
ACRO371370010EA
52.4
EUR
ACRO371370010
ACRO371370050
1-Fluor-4-ethinylbenzol 98%
1-Fluor-4-ethinylbenzol
Formel:
C₈H₅F Molecular Weight: 120.13 g/mol Siedepunkt: 55…56 °C (40 mmHg) Schmelzpunkt: 27…28 °C Dichte: 1.048 g/cm³ Flammpunkt: 29 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00168823 CAS-Nummer: 766-98-3 UN: 1325 ADR: 4.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5155 to 1.5185 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |