1-Fluor-4-ethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Fluorphenyl)acetylen, 1-Ethinyl-4-fluorbenzol, (4-Fluorphenyl)ethin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
404330-1G
404330-5G
SIAL404330-1GEA
54.9
EUR
SIAL404330-1G
SIAL404330-5G
1-Fluor-4-ethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Fluor-4-ethinylbenzol
Formel:
C₈H₅F Molecular Weight: 120.13 g/mol Flammpunkt: <61 °C |
MDL:
MFCD00168823 CAS-Nummer: 766-98-3 UN: 1325 ADR: 4.1 III |