3-Ethinylanilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Amino-3-ethynylbenzene, (3-Aminophenyl)acetylene, (3-Aminophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-3-aminobenzene
364720050 364720250
ACRO364720050EA 59.2 EUR
ACRO364720050 ACRO364720250
3-Ethinylanilin 98%
3-Ethinylanilin
Formel: C₈H₇N
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 92…93 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 27 °C
Dichte: 1,04 g/cm³
Flammpunkt: 59 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014779
CAS-Nummer: 54060-30-9
EINECS: 258-944-6
UN: 1993
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6140 to 1.6180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %