3-Ethinylanilin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Amino-3-ethynylbenzene, (3-Aminophenyl)acetylene, (3-Aminophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-3-aminobenzene

L20124.06 L20124.14
L20124.06EA 67.1 EUR
L20124.06 L20124.14
3-Ethinylanilin 98%
3-Ethinylanilin

Purity: 98% CAS No.: 54060-30-9 Molecular Formula: C8H7N Formula Weight: 117.15 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6170 Melting Point: 27° Boiling Point: 70°/1mm Beilstein Reference: 2935417 MDL No.: MFCD00014779

Formel: C₈H₇N
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 27 °C
Dichte: 1,040
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014779
CAS-Nummer: 54060-30-9
EINECS: 258-944-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR