Phenylacetylen
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Phenylethin, Ethinylbenzol
003009-25G 003009-100G 003009-500G
FLUO003009-25GEA 39.9 EUR
FLUO003009-25G FLUO003009-100G FLUO003009-500G
Phenylacetylen
Phenylacetylen
Formel: C₈H₆
Molecular Weight: 102,14 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44,8 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008570
CAS-Nummer: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03892