Phenylacetylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phenylethin, Ethinylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
117706-25ML 117706-100ML
SIAL117706-25MLEA 45.9 EUR
SIAL117706-25ML SIAL117706-100ML
Phenylacetylen, Sigma-Aldrich®
Phenylacetylen
Formel: C₈H₆
Molecular Weight: 102,14 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44,8 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008570
CAS-Nummer: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03892