Diphenylacetylen 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Tolan, (Phenylethinyl)benzol, Diphenylethin
117180050 117180250 117181000
ACRO117180050EA 32.5 EUR
ACRO117180050 ACRO117180250 ACRO117181000
Diphenylacetylen 99%
Diphenylacetylen
Formel: C₁₄H₁₀
Molecular Weight: 178.23 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: 58…61 °C
Dichte: 0.99 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004786
CAS-Nummer: 501-65-5
EINECS: 207-926-6
Merck Index: 12,09643
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 61 °C
GC ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %