4-Ethylphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Ethylphenyl)metaborsäure, 4-Ethylbenzolboronsäure, Dihydroxy(4-ethylphenyl)boran
B24656.03
B24656.06
B24656.14
B24656.03EA
26.2
EUR
B24656.03
B24656.06
B24656.14
4-Ethylphenylboronsäure ≥97%
4-Ethylphenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 63139-21-9
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 150-154°
Beilstein Reference: 3030638
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Molecular Weight: 149.98 g/mol Schmelzpunkt: 150…154 °C Dichte: 1.125 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00859377 CAS-Nummer: 63139-21-9 |