4-Ethylphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Ethylphenyl)metaborsäure, 4-Ethylbenzolboronsäure, Dihydroxy(4-ethylphenyl)boran
010994-5G
010994-25G
FLUO010994-5GEA
0
EUR
FLUO010994-5G
FLUO010994-25G
4-Ethylphenylboronsäure
4-Ethylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Molecular Weight: 149.98 g/mol Dichte: 1.125 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00859377 CAS-Nummer: 63139-21-9 |