4-Ethylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (4-Ethylphenyl)metaborsäure, 4-Ethylbenzolboronsäure, Dihydroxy(4-ethylphenyl)boran

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

499536-25G 499536-5G
SIAL499536-25GEA 120 EUR
SIAL499536-25G SIAL499536-5G
4-Ethylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Ethylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₂
Molecular Weight: 149.98 g/mol
Dichte: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00859377
CAS-Nummer: 63139-21-9

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR