2-Formylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Boronobenzaldehyd, (2-Formylphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2-formylphenyl)boran, 2-Formylbenzolboronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
431958-1G 431958-5G
SIAL431958-1GEA 45 EUR
SIAL431958-1G SIAL431958-5G
2-Formylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BO₃
Molecular Weight: 149.94 g/mol
MDL: MFCD00151822
CAS-Nummer: 40138-16-7