3-Formylphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Boronobenzaldehyd, Dihydroxy(3-formylphenyl)boran, (3-Formylphenyl)metaborsäure, 3-Formylbenzolboronsäure
AC35937.1
359370010
359370050
359370250
MAYBAC35937.1EA
0
EUR
MAYBAC35937.1
ACRO359370010
ACRO359370050
ACRO359370250
3-Formylphenylboronsäure 97%
3-Formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BO₃ Molecular Weight: 149.94 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00161356 CAS-Nummer: 87199-16-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige to light orange Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |