3-Formylphenylboronsäure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Boronobenzaldehyd, Dihydroxy(3-formylphenyl)boran, (3-Formylphenyl)metaborsäure, 3-Formylbenzolboronsäure
B25437.03 B25437.06 B25437.14
B25437.03EA 40.3 EUR
B25437.03 B25437.06 B25437.14
3-Formylphenylboronsäure
3-Formylphenylboronsäure
CAS No.: 87199-16-4 Molecular Formula: C7H7BO3 Formula Weight: 149.94 Melting Point: 109-113° Beilstein Reference: 3030769 MDL No.: MFCD00161356
Formel: C₇H₇BO₃
Molecular Weight: 149.94 g/mol
Schmelzpunkt: 109…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00161356
CAS-Nummer: 87199-16-4