3-Formylphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Boronobenzaldehyd, Dihydroxy(3-formylphenyl)boran, (3-Formylphenyl)metaborsäure, 3-Formylbenzolboronsäure
010798-10G
010798-25G
FLUO010798-10GEA
39.9
EUR
FLUO010798-10G
FLUO010798-25G
3-Formylphenylboronsäure
3-Formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BO₃ Molecular Weight: 149.94 g/mol |
MDL:
MFCD00161356 CAS-Nummer: 87199-16-4 |