4-Formylphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Formylphenyl)metaborsäure, 4-Boronobenzaldehyd, Dihydroxy(4-formylphenyl)boran, 4-Formylbenzolboronsäure
359380010
359380050
359380250
ACRO359380010EA
43.9
EUR
ACRO359380010
ACRO359380050
ACRO359380250
4-Formylphenylboronsäure 97%
4-Formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BO₃ Molecular Weight: 149,94 g/mol Schmelzpunkt: 256…257 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00151823 CAS-Nummer: 87199-17-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Powder or crystals or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |