4-Formylphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Formylphenyl)metaborsäure, 4-Boronobenzaldehyd, Dihydroxy(4-formylphenyl)boran, 4-Formylbenzolboronsäure
B25199.03
B25199.06
B25199.14
B25199.03EA
44
EUR
B25199.03
B25199.06
B25199.14
4-Formylphenylboronsäure ≥97%
4-Formylphenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 87199-17-5
Molecular Formula: C7H7BO3
Formula Weight: 149.94
Melting Point: 260-266°
Beilstein Reference: 3030770
Formel:
C₇H₇BO₃ Molecular Weight: 149.94 g/mol Schmelzpunkt: 260…266 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151823 CAS-Nummer: 87199-17-5 EINECS: 438-670-5 |