4-Formylphenylboronsäure
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Formylphenyl)metaborsäure, 4-Boronobenzaldehyd, Dihydroxy(4-formylphenyl)boran, 4-Formylbenzolboronsäure
SB02099.1
SB02099.10
SB02099.50
MAYBSB02099.1EA
0
EUR
MAYBSB02099.1
MAYBSB02099.10
MAYBSB02099.50
4-Formylphenylboronsäure
4-Formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BO₃ Molecular Weight: 149,94 g/mol |
MDL:
MFCD00151823 CAS-Nummer: 87199-17-5 |