Phenethylbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (2-Bromethyl)benzol, 2-Phenylethylbromid, Phenethylbromid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B65780-100G B65780-500G B65780-5G
SIALB65780-100GEA 46.6 EUR
SIALB65780-100G SIALB65780-500G SIALB65780-5G
Phenethylbromid, Sigma-Aldrich®
Phenethylbromid
Formel: BrCH₂CH₂C₆H₅
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000240
CAS-Nummer: 103-63-9
EINECS: 203-130-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR