(2-Brompropyl)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B77401-25G B77401-5G
SIALB77401-25GEA 592 EUR
SIALB77401-25G SIALB77401-5G
(2-Brompropyl)benzol, Sigma-Aldrich®
(2-Brompropyl)benzol
Formel: C₆H₅CH₂CHBrCH₃
Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2908 g/cm³ (16 °C)
MDL: MFCD00000149
CAS-Nummer: 2114-39-8
EINECS: 218-315-9