(3-Brompropyl)benzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Brom-3-phenylpropan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B77207-100G B77207-5G
SIALB77207-100GEA 195 EUR
SIALB77207-100G SIALB77207-5G
(3-Brompropyl)benzol, Sigma-Aldrich®
(3-Brompropyl)benzol
Formel: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Molecular Weight: 199,09 g/mol
Siedepunkt: 219 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,3003 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000257
CAS-Nummer: 637-59-2
EINECS: 211-294-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR