Benzylbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: α-Bromtoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B17905-100G B17905-25G B17905-500G
SIALB17905-100GEA 52.1 EUR
SIALB17905-100G SIALB17905-25G SIALB17905-500G
Benzylbromid, Sigma-Aldrich®
Benzylbromid
Formel: (C₆H₅)CH₂Br
Molecular Weight: 171,04 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,438 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000172
CAS-Nummer: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN: 1737
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01130

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR