α,2-Dibromtoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Brombenzylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
187070-100G 187070-25G
SIAL187070-100GEA 235 EUR
SIAL187070-100G SIAL187070-25G
α,2-Dibromtoluol, Sigma-Aldrich®
α,2-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
Molecular Weight: 249,93 g/mol
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34 °C
Dichte: 1,881 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000173
CAS-Nummer: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 2293
ADR: 3,III