α,3-Dibromtoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
187062-25G 187062-5G
SIAL187062-25GEA 50.9 EUR
SIAL187062-25G SIAL187062-5G
α,3-Dibromtoluol, Sigma-Aldrich®
α,3-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000176
CAS-Nummer: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 3261
ADR: 8,II