1-Brom-3-ethylbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
024168-25G
024168-5G
FLUO024168-25GEA
143
EUR
FLUO024168-25G
FLUO024168-5G
1-Brom-3-ethylbenzol
1-Brom-3-ethylbenzol
Formel:
C₈H₉Br Molecular Weight: 185,06 g/mol |
MDL:
MFCD00156128 CAS-Nummer: 2725-82-8 |