3-Bromtoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Brom-3-methylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

167215-100G 167215-25G
SIAL167215-100GEA 153 EUR
SIAL167215-100G SIAL167215-25G
3-Bromtoluol, Sigma-Aldrich®
3-Bromtoluol
Formel: C₇H₇Br
Molecular Weight: 171,04 g/mol
Siedepunkt: 183,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000085
CAS-Nummer: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01424

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR