α,4-Dibromtoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Brom-4-(brommethyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
112186-100G
112186-25G
SIAL112186-100GEA
65
EUR
SIAL112186-100G
SIAL112186-25G
α,4-Dibromtoluol, Sigma-Aldrich®
α,4-Dibromtoluol
Formel:
C₇H₆Br₂ Siedepunkt: 129…130 °C (18 mmHg) Schmelzpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000179 CAS-Nummer: 589-15-1 EINECS: 209-636-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,01393 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...