4-tert-Butyl-1-brombenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(4-Bromphenyl)-2-methylpropan, 1-Brom-4-tert-butylbenzol, 4-Brom-tert-butylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
253928-100G 253928-25G
SIAL253928-100GEA 122 EUR
SIAL253928-100G SIAL253928-25G
4-tert-Butyl-1-brombenzol, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butyl-1-brombenzol
Formel: C₁₀H₁₃Br
Molecular Weight: 213.12 g/mol
Siedepunkt: 232
Schmelzpunkt: 15,5
Dichte: 1.2572 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000108
CAS-Nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2