4-Bromcumol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromoisopropylbenzene, 1-Bromo-4-isopropylbenzene
A13370.06
A13370.09
A13370.18
A13370.06EA
65.4
EUR
A13370.06
A13370.09
A13370.18
4-Bromcumol ≥97%
4-Bromcumol
Purity: 97%
CAS No.: 586-61-8
Molecular Formula: C9H11Br
Formula Weight: 199.10
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₁Br Molecular Weight: 199,09 g/mol Siedepunkt: 219 °C Schmelzpunkt: –12 °C Dichte: 1,315 Flammpunkt: >100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039159 CAS-Nummer: 586-61-8 EINECS: 209-577-5 UN: 3082 ADR: 9,III |