1-Brom-4-butylbenzol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: p-Brom-butylbenzol
320440100 320440500
ACRO320440100EA 29.5 EUR
ACRO320440100 ACRO320440500
1-Brom-4-butylbenzol 97%
1-Brom-4-butylbenzol
Formel: C₁₀H₁₃Br
Molecular Weight: 213.12 g/mol
Siedepunkt: 243
Schmelzpunkt: -26
Dichte: 1.2 g/cm³
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040934
CAS-Nummer: 41492-05-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %