1-Brom-4-butylbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: p-Brom-butylbenzol
B23979.14 B23979.22
B23979.14EA 47.9 EUR
B23979.14 B23979.22
1-Brom-4-butylbenzol ≥98%
1-Brom-4-butylbenzol
Purity: 98% CAS No.: 41492-05-1 Molecular Formula: C10H13Br Formula Weight: 213.12 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5300 Boiling Point: 242° Beilstein Reference: 2080263 MDL No.: MFCD00040934
Formel: C₁₀H₁₃Br
Molecular Weight: 213.12 g/mol
Siedepunkt: 242 °C
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1.208
Flammpunkt: 108 °C (226 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040934
CAS-Nummer: 41492-05-1