1-Brom-4-butylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Brom-butylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
335762-100G 335762-25G
SIAL335762-100GEA 150 EUR
SIAL335762-100G SIAL335762-25G
1-Brom-4-butylbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-4-butylbenzol
Formel: C₁₀H₁₃Br
Molecular Weight: 213,12 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1,2347 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040934
CAS-Nummer: 41492-05-1