1-Brom-4-propylbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Bromphenyl)propan
H26236.06 H26236.14 H26236.22
H26236.06EA 27.1 EUR
H26236.06 H26236.14 H26236.22
1-Brom-4-propylbenzol ≥99%
1-Brom-4-propylbenzol
Purity: 99% CAS No.: 588-93-2 Molecular Formula: C9H11Br Formula Weight: 199.09 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.537 Boiling Point: 225° MDL No.: MFCD00012456
Formel: C₉H₁₁Br
Molecular Weight: 199.09 g/mol
Siedepunkt: 225 °C
Schmelzpunkt: –41.5 °C
Dichte: 1.286
Flammpunkt: 95 °C (203 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012456
CAS-Nummer: 588-93-2
EINECS: 454-790-0