α-Brom-2,5-dichlortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,5-Dichlorbenzylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
548987-25G 548987-5G
SIAL548987-25GEA 182 EUR
SIAL548987-25G SIAL548987-5G
α-Brom-2,5-dichlortoluol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-2,5-dichlortoluol
Formel: C₇H₅BrCl₂
Molecular Weight: 239,93 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…41 °C
MDL: MFCD00236034
CAS-Nummer: 85482-13-9
UN: 3261
ADR: 8,II