α-Brom-3,4-dichlortoluol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
326160250 326161000
ACRO326160250EA 82.1 EUR
ACRO326160250 ACRO326161000
α-Brom-3,4-dichlortoluol 97%
α-Brom-3,4-dichlortoluol
Formel: C₇H₅BrCl₂
Molecular Weight: 239.93 g/mol
Siedepunkt: 115…120 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.65 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041363
CAS-Nummer: 18880-04-1
UN: 3265
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %