α-Brom-3-chlortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Chlorbenzylbromid, α-Brom-m-chlortoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
136727-10G 136727-50G
SIAL136727-10GEA 34 EUR
SIAL136727-10G SIAL136727-50G
α-Brom-3-chlortoluol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-3-chlortoluol
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205.48 g/mol
Siedepunkt: 238
Schmelzpunkt: 17,5
Dichte: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000597
CAS-Nummer: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
UN: 3265
ADR: 8 II