α-Brom-4-chlortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
558958-100G
558958-25G
SIAL558958-100GEA
757
EUR
SIAL558958-100G
SIAL558958-25G
α-Brom-4-chlortoluol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-4-chlortoluol
Formel:
C₇H₆BrCl Molecular Weight: 205,48 g/mol Siedepunkt: 118…123 °C (19 mmHg) Schmelzpunkt: 48…50 °C |
MDL:
MFCD00040714 CAS-Nummer: 622-95-7 EINECS: 210-760-7 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...