4-Brom-2-chlortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3-chloro-4-methylbenzene
018262-5G 018262-25G 018262-100G
FLUO018262-5GEA 0 EUR
FLUO018262-5G FLUO018262-25G FLUO018262-100G
4-Brom-2-chlortoluol
4-Brom-2-chlortoluol
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205,48 g/mol
MDL: MFCD00060651
CAS-Nummer: 89794-02-5