4-Brom-2-chlortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-3-chloro-4-methylbenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
528889-100G
528889-25G
SIAL528889-100GEA
44
EUR
SIAL528889-100G
SIAL528889-25G
4-Brom-2-chlortoluol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-chlortoluol
Formel:
C₇H₆BrCl Molecular Weight: 205,48 g/mol |
MDL:
MFCD00060651 CAS-Nummer: 89794-02-5 |