2-Brom-4-chlortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-3-chlor-6-methylbenzol
B25329.14 B25329.22
B25329.14EA 76.3 EUR
B25329.14 B25329.22
2-Brom-4-chlortoluol ≥98%
2-Brom-4-chlortoluol
Purity: 98% CAS No.: 27139-97-5 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.48 MDL No.: MFCD00060650
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205,48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060650
CAS-Nummer: 27139-97-5