5-Brom-2-chlortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-4-chlor-3-methylbenzol
A10602.06 A10602.14 A10602.22
A10602.06EA 37.5 EUR
A10602.06 A10602.14 A10602.22
5-Brom-2-chlortoluol ≥98%
5-Brom-2-chlortoluol
Purity: 98% CAS No.: 54932-72-8 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.48 Flash Point: 96°(205°F) Refractive Index: 1.5745 Boiling Point: 90-93°/10mm Beilstein Reference: 3234896 MDL No.: MFCD00018503
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205,48 g/mol
Siedepunkt: 90…93 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,549
Flammpunkt: 96 °C (205 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018503
CAS-Nummer: 54932-72-8