ω-Brom-2-chloracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
017237-5G 017237-1G
FLUO017237-5GEA 162 EUR
FLUO017237-5G FLUO017237-1G
ω-Brom-2-chloracetophenon
ω-Brom-2-chloracetophenon
Formel: C₈H₆BrClO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00832993
CAS-Nummer: 5000-66-8
UN: 1760
ADR: 8,II