ω-Brom-3,4-dichloracetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Brom-3,4-dichloracetophenon
, 2-Brom-3',4'-dichloracetophenon
, 3,4-Dichlorphenacylbromid
, 2-Brom-1-(3,4-dichlorphenyl)ethan-1-on
A13365.14EA
150
EUR
A13365.14
A13365.06
A13365.22
ω-Brom-3,4-dichloracetophenon ≥98%
ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
Formel:
C₈H₅BrCl₂O Molecular Weight: 267,94 g/mol Schmelzpunkt: 55…58 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00051581 CAS-Nummer: 2632-10-2 ADR: 8,III |