ω-Brom-3,4-dichloracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: α-Brom-3,4-dichloracetophenon, 2-Brom-1-(3,4-dichlorphenyl)ethan-1-on, 3,4-Dichlorphenacylbromid, 2-Brom-3',4'-dichloracetophenon
663174-25G 663174-5G
SIAL663174-25GEA 92.5 EUR
SIAL663174-25G SIAL663174-5G
ω-Brom-3,4-dichloracetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
Formel: C₈H₅BrCl₂O
Molecular Weight: 267,94 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051581
CAS-Nummer: 2632-10-2